Learn More
Bromure de benzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11405653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11405653 50 g 50g
11415653 250 g 250g
11495643 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11405653 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13535.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-39-0 | C7H7Br | 171.037 g/mol
Benzyl bromide is widely useful in organic synthesis as a benzyl protecting group for alcohols and carboxylic acids. It is used in the preparation of foaming and frothing agents, quaternary ammonium compounds, peniclins, photographic chemicals, synthetic resins, dyes and plasticizers and esters. It is also involved in the synthesis of (E)-(2-Iodovinyl)benzene by reacting it with diiodomethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de benzyle est largement utile dans la synthèse organique en tant que groupe protecteur de benzyle pour les alcools et les acides carboxyliques. Il est utilisé dans la préparation d’agents moussants et de mousse, de composés d’ammonium quaternaire, de pénicilline, de produits chimiques photographiques, de résines synthétiques, de colorants et plastifiants et d’esters. Il est également impliqué dans la synthèse du (E)-(2-Iodovinyl)benzène par réaction avec le diiodométhane.
Solubilité
Miscible au benzène, au tétrachlorure de carbone, à l’éthanol et l’éther.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Incompatible avec les bases, alcools, amines et agents oxydants, et corrode l’acier.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-39-0
Formule moléculaire C7H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 171.037
Numéro MDL MFCD00000172
Clé InChI AGEZXYOZHKGVCM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl bromide, bromomethyl benzene, alpha-bromotoluene, bromophenylmethane, benzene, bromomethyl, phenylmethyl bromide, 1-bromotoluene, benzylbromide, cyclite
CID PubChem 7498
ChEBI CHEBI:59858
Nom IUPAC Bromométhylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Bromide
Point de fusion -4°C
Densité 1.438 g/mL
Point d’ébullition 198°C to 199°C
Point d’éclair 87°C (189°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%
Indice de réfraction 1.575
Quantité 50 g
Beilstein 385801
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with benzene,carbon tetrachloride,ethanol and ether.
Poids de la formule 171.04
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • alpha-Bromotoluène
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:.