Learn More
Bromure de benzyle, TRC
Code produit 17980935
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17980935 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17980935 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB23365025G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Bromide
CAS 100-39-0
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H7 Br
Quantité 25 g
Synonyme Benzene, (bromomethyl)-, Toluene, α-bromo- (8CI), (Bromomethyl)benzene, (Bromophenyl)methane, 1-(Bromomethyl)benzene, Benzyl bromide, NSC 8041, Phenylmethyl bromide, α-Bromotoluene, ω-Bromotoluene, alpha-Bromotoluene, (Bromomethyl)benzene, (Bromophenyl)methane, 1-(Bromomethyl)benzene, Benzyl Bromide, NSC 8041, Phenylmethyl Bromide, α-Bromotoluene, ω-Bromotoluene, (Bromomethyl)-benzene, BnBr
Formule InChI InChI=1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES BrCc1ccccc1
Nom IUPAC Bromométhylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 171.03
Poids de la formule 169.9731
Pourcentage de pureté >95%