Learn More
Bromoacétate de benzyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468267 250 g 250g
11458267 50 g 50g
11448267 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468267 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17630.30
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5437-45-6 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
It is employed in biological research purpose. Benzyl bromoacetate was used in the alkylation of (-)-2,3-O-isopropylidene-D-threitol that afforded lipopeptide, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonylaminomethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]acetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans la recherche biologique. On a utilisé le bromoacétate de benzyle dans l’alkylation du (-)-2,3-O-isopropylidène-D-thréitol qui fournit le lipopeptide,2-[(4R,5R)-5-(((((9H-fluoren-9-yl)méthoxy]carbonylaminométhyl}-2,2-diméthyl-1,3-dioxolan-4-yl)méthoxy]acétique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases fortes. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec. Stocker dans un congélateur sous 20˚C, en atmosphère inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5437-45-6
Formule moléculaire C9H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 229.073
Numéro MDL MFCD00000190
Clé InChI JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetate
CID PubChem 62576
Nom IUPAC 2-bromoacétate de benzyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl bromoacetate
Densité 1.46
Point d’ébullition 157°C to 159°C (10 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.544
Quantité 250 g
Beilstein 973658
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 229.08
Pourcentage de pureté 97%