Learn More
Benzyl carbamate, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31094037
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31094037 10 g
31105743 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31094037 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11612410g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl carbamate
CAS 621-84-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Numéro MDL MFCD00007965
Quantité 10 g
SMILES NC(OCC1=CC=CC=C1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 151.16
Pourcentage de pureté 98%