Learn More
Carbamate de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10172320 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10172320 25 g Flacon en verre 25g
10664942 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10172320 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105890250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 621-84-1 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-84-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00007965
Clé InChI PUJDIJCNWFYVJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamic acid benzyl ester, carbamic acid, phenylmethyl ester, o-benzyl carbamate, ccris 5070, phenylmethyl aminooate, carbamic acid, benzyl ester, benzyl-carbamate, benzyloxycarbonylamine, cbznh2, pubchem12421
CID PubChem 12136
Nom IUPAC Carbamate de benzyle
SMILES NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl carbamate
Point de fusion 86.0°C to 89.0°C
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCO2CH2C6H5
Beilstein 06, 437
Fieser 13,79
Quantité 25 g
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou paillettes