Learn More
Carbamate de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10664942 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10664942 100 g Flacon en verre 100g
10172320 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10664942 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 105891000
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 621-84-1 | C8H9NO2 | 151.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-84-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.17
Numéro MDL MFCD00007965
Clé InChI PUJDIJCNWFYVJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme carbamic acid benzyl ester, carbamic acid, phenylmethyl ester, o-benzyl carbamate, ccris 5070, phenylmethyl aminooate, carbamic acid, benzyl ester, benzyl-carbamate, benzyloxycarbonylamine, cbznh2, pubchem12421
CID PubChem 12136
Nom IUPAC Carbamate de benzyle
SMILES NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Benzyl carbamate
Point de fusion 86.0°C to 89.0°C
Note relative au nom 99%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCO2CH2C6H5
Beilstein 06, 437
Fieser 13,79
Quantité 100 g
Poids de la formule 151.16
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou paillettes
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.