Learn More
Benzyl carbazate, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499903 100 g 100g
11479903 5 g 5g
11489903 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499903 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13005.22
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 5331-43-1 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Benzyl carbazate is used as a reagent for preparation of benzyloxycarbonyl (Z, Cbz) hydrazides of carboxylic acids, particularly N-protected amino acids. Subsequent hydrogenolysis gives the hydrazide which can be converted to the azide for coupling with a further amino acid residue by the azide method. It is also used in the preparation of simple acyl or sulfonyl hydrazides avoiding diacylation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbazate de benzyle est utilisé comme réactif pour la préparation d’hydrazures de benzyloxycarbonyle (Z, Cbz) d’acides carboxyliques, en particulier d’acides aminés protégés par des N. L’hydrogénolyse subséquente donne l’hydrazide qui peut être transformé en azide pour le couplage avec un autre résidu d’acides aminés par la méthode azoture. Il est également utilisé dans la préparation d’hydrazides acyle ou sulfonyle simple évitant la diacylation.
Solubilité
Soluble dans l’eau (légèrement), le méthanol et le DMSO.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5331-43-1
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00041890
Clé InChI RXUBZLMIGSAPEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl carbazate, benzyl hydrazinecarboxylate, hydrazinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, carbobenzoxyhydrazide, carbazic acid, benzyl ester, benzyloxycarbonyl hydrazide, benzylcarbazate, benzyloxy carbonyl hydrazine, n-cbz-hydrazine, unii-h7gm2h55tc
CID PubChem 79242
Nom IUPAC Benzyle N-aminocarbamate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl carbazate
Point de fusion 66°C to 70°C
Quantité 100 g
Beilstein 1952982
Informations sur la solubilité Soluble in water (slightly),methanol and DMSO.
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté ≥98%