Learn More
Carbazate de benzyle, TRC
Code produit 30334143
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334143 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334143 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB23362025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Carbazate
CAS 5331-43-1
Formule moléculaire C8H10N2O2
Quantité 25 g
Synonyme Carbazic Acid Benzyl Ester, Benzyl Carbazate, Benzyl Hydrazinecarboxylate, Benzyl Hydrazinocarboxylate, Benzyloxycarbonyl Hydrazide, Carbobenzoxyhydrazide, Carbobenzyloxyhydrazine, Hydrazincarboxylic Acid Benzyl Ester, Hydrazinecarboxylic Acid Benzyl Ester, NSC 2287, [(Benzyloxy)carbonyl]hydrazine
Formule InChI InChI=1S/C8H10N2O2/c9-10-8(11)12-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6,9H2,(H,10,11)
SMILES NNC(=O)OCc1ccccc1
Nom IUPAC Benzyle N-aminocarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Poids de la formule 166.0742