Learn More
Chlorure de benzyle, 99 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464094
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464094 500 g 500g
11474094 2500 g 2500g
11484094 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11464094 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12481.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 100-44-7 | C7H7Cl | 126.583 g/mol
Benzyl Chloride is used as an intermediate for manufacturing of benzyl alcohol, benzoic acid and benzyl cyanide. It is also used to prepare benzyl esters, which are used as plasticizer, flavorants and perfumes. It acts as an intermediate in the preparation of phenylacetic acid. In organic synthesis, it is used as an alkylating agent and utilized for the introduction of the benzyl protecting group for alcohols. Further, it is involved in the preparation of quaternary ammonium salts by reaction with tertiary amines. In addition to this, it is used to prepare Grignard reagent by reacting with metallic magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de benzyle est utilisé comme intermédiaire pour la fabrication de lʼalcool benzylique, de lʼacide benzoïque et du cyanure de benzyle. Il est également utilisé pour préparer les esters benzyliques, qui sont utilisés comme plastifiant, aromatisants et parfums. Il agit comme intermédiaire dans la préparation de lʼacide phénylacétique. En synthèse organique, il est utilisé comme agent alkylant et utilisé pour lʼintroduction du groupe de protection benzylique pour les alcools. De plus, il participe à la préparation de sels dʼammonium quaternaire par réaction avec des amines tertiaires. De plus, il est utilisé pour préparer le réactif de Grignard en réagissant avec du magnésium métallique.
Solubilité
Miscible avec de l’alcool, de l’éther. Insoluble dans lʼeau Miscible avec de lʼalcool, de lʼéther et du chloroforme.
Remarques
Sensible à la lumière et à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les métaux courants, le plomb, les agents oxydants, le fer, les sels de fer, le laiton et lʼaluminium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-44-7
Formule moléculaire C7H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 126.583
Numéro MDL MFCD00000889
Clé InChI KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl chloride, chloromethyl benzene, benzylchloride, alpha-chlorotoluene, benzylchlorid, chlorophenylmethane, benzene, chloromethyl, chlorure de benzyle, tolyl chloride, alpha-chlortoluol
CID PubChem 7503
ChEBI CHEBI:615597
Nom IUPAC chlorométhylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Chloride
Note relative au nom stabilized
Point de fusion - 43°C
Densité 1.099
Point d’ébullition 178°C to 180°C
Point d’éclair 73°C (163°F)
Plage de pourcentage du dosage 99%, Stabilized
Indice de réfraction 1.538
Quantité 500 g
Numéro UN UN1738
Beilstein 471308
Merck Index 14,1129
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,ether; Insoluble in waterMiscible with alcohol,ether and chloroform.
Poids de la formule 126.59
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl chloride