Learn More
Chlorure de benzyle, TRC
Code produit 30347829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30347829 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30347829 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2336755G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau alpha-Chlorotoluene (Benzylchloride)
CAS 100-44-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C7 H7 Cl
Quantité 5 g
Synonyme Toluene, α-chloro- (8CI), (Chloromethyl)benzene, 1-Chloromethylbenzene, Benzyl chloride, Bnol, Chlorophenylmethane, NSC 8043, Phenylmethyl chloride, Tolyl chloride, α-Chlorotoluene, ω-Chlorotoluene
Formule InChI InChI=1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClCc1ccccc1
Nom IUPAC chlorométhylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 126.58
Poids de la formule 126.0236
Pourcentage de pureté >95