Learn More
Chloroacétate de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10623702 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10623702 5 mL Flacon en verre 5mL
10505291 25 mL Flacon en verre 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10623702 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 336160050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 140-18-1 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 140-18-1
Formule moléculaire C9H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 184.62
Numéro MDL MFCD00157062
Clé InChI SOGXBRHOWDEKQB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl chloroacetate, benzyl monochloracetate, acetic acid, chloro-, phenylmethyl ester, chloroacetic acid, benzyl ester, monochloroacetate, chloroacetic acid benzyl ester, benzyl-alpha-chloroacetate, phenylmethyl chloroacetate, acetic acid, chloro-, benzyl ester, phenylmethyl 2-chloroacetate
CID PubChem 8786
Nom IUPAC 2-chloroacétate de benzyle
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl chloroacetate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.2200g/mL
Point d’ébullition 132°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2OC(O)CH2Cl
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 1.22
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 184.62
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl chloroacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.