Learn More
Chloroformate de benzyle, solution 3 M (50 % en poids) dans toluène, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10773904 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10773904 100 mL Flacon en verre 100mL
10265410 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10773904 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 124491000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 501-53-1 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl chloroformate
Note relative au nom 50 wt. % Solution in Toluene
CAS 501-53-1, 108-88-3, 100-44-7
% min. CAS 45.0, 47.0
% max. CAS 53.0, 55.0
Couleur Jaune ou rose
Densité 1.0100g/mL
Point d’éclair 7°C
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C8H7ClO2
Formule linéaire C6H5CH2OOCCl
Numéro MDL MFCD00000640
Quantité 100 mL
Beilstein 06, 437
Fieser 01,109; 02,59; 15,22
Merck Index 15, 1801
Gravité spécifique 1.01
Synonyme benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Clé InChI HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Nom IUPAC Benzyle carbonochloridate
Poids moléculaire (g/mol) 170.6
CID PubChem 10387
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 45 to 53 wt%
Forme physique Solution
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl chloroformate, 50 wt% solution in toluene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene, Benzyl chloroformate, Benzyl chloride