Learn More
Chloroformate de benzyle, 95 %, stab. avec env. 0,1 % de carbonate de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11487627 50 g 50g
11497627 250 g 250g
11477627 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11487627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15682.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 501-53-1 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Benzyl chloroformate is widely used as a reactive chemical intermediate in plastic, pharmaceutical, agricultural and organic chemicals. It is useful for the introduction of carboxybenzyl (cbz) protecting group for amines such as aniline in organic synthesis. It is also involved in the synthesis of 1,2,4-oxadiazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroformate de benzyle est largement utilisé comme intermédiaire chimique réactif dans les produits chimiques plastiques, pharmaceutiques, agricoles et organiques. Il est utile pour l’introduction du groupe protecteur du carboxybenzyle (CBZ) pour les amines telles que l’aniline dans la synthèse organique. Il est également impliqué dans la synthèse des 1,2,4-oxadiazoles.
Solubilité
Miscible avec éther, acétone et benzène.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 501-53-1
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.592
Numéro MDL MFCD00000640
Clé InChI HSDAJNMJOMSNEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl chloroformate, carbobenzoxy chloride, benzyl chlorocarbonate, cbz chloride, benzyloxycarbonyl chloride, carbobenzyloxy chloride, carbonochloridic acid, phenylmethyl ester, benzylcarbonyl chloride, cbz-cl, chloroformic acid, benzyl ester
CID PubChem 10387
Nom IUPAC Benzyle carbonochloridate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl chloroformate
Note relative au nom stabilized with ≈0.1% sodium carbonate
Point de fusion -20°C
Densité 1.195
Point d’ébullition 178°C to 180°C
Point d’éclair 125°C (257°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.517
Quantité 50 g
Numéro UN UN1739
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,1801
Informations sur la solubilité Miscible with ether,acetone and benzene.
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl chloroformate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl chloroformate