Learn More
Chloroformiate de benzyle, TRC
Code produit 30334513
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30334513 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334513 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB23307050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Chloroformate
CAS 501-53-1
Formule moléculaire C8H7ClO2
Quantité 50 g
Synonyme (Benzyloxy)carbonyl Chloride, Benzyl Chloridocarbonate, Benzyl Chlorocarbonate, Benzyl Chloroformate, Carbobenzoxy Chloride, Carbobenzyloxy Chloride, Chloroformic Acid Benzyl Ester, NSC 83466, Phenylmethyl Chloroformate, Cbz-Cl, CbzCl, Cbz chloride, Z-chloride
Formule InChI InChI=1S/C8H7ClO2/c9-8(10)11-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
SMILES ClC(=O)OCc1ccccc1
Nom IUPAC Benzyle carbonochloridate
Poids moléculaire (g/mol) 170.59
Poids de la formule 170.0135