Learn More
Cinnamate de benzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11464117
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11464117 100 g 100g
11474117 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11464117 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19550.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-41-3 | C16H14O2 | 238.29 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-41-3
Formule moléculaire C16H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 238.29
Numéro MDL MFCD00004789,MFCD00004789,MFCD00004789
Clé InChI NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
Synonyme benzyl alcohol cinnamic ester, benzylcinnamate, benzyl alcohol, cinnamate, wln: r1u1vo1r, benzyl .gamma.-phenylacrylate, benzyl cis-cinnamate, benzyl z-cinnamate, 2-propenoic acid, 3-phenyl-, phenylmethyl ester, z-benzyl 3-phenylacrylate, cinnamic acid, benzyl ester, z
CID PubChem 15558051
Nom IUPAC Benzyle (Z)-3-phénylprop-2-énoate
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)\C=C\C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl cinnamate
Point de fusion 34°C to 36°C
Densité 1.11
Point d’ébullition 195°C to 200°C (5 mmHg)
Point d’éclair 180°C (356°F)
Quantité 100 g
Beilstein 2051339
Merck Index 14,1130
Poids de la formule 238.29
Pourcentage de pureté 99%