Learn More
Chlorhydrate de benzyl-d7-amine, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzylamine-D7 Hydrochloride |
| CAS | 352431-27-7 |
| Formule moléculaire | C7 D7 H2 N . Cl H |
| Quantité | 0.1 g |
| Synonyme | Benzene-d5-methan-d2-amine, hydrochloride (9 CI), Benzene-d5-methan-d2-amine hydrochloride, Benzyl-d7-amine hydrochloride, Benzylamine-d7 hydrochloride, Benzylamine-D7 hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1 S/C7H9N.ClH/c8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5 H,6,8H2;1 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D,6D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])C([2 H])([2 H])N |
| Nom IUPAC | dideuterio-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metanamina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 150.6571 |
| Poids de la formule | 150.0941 g/mol |
| Afficher plus |