Learn More
Phosphonoacétate de diméthyle benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10669414 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10669414 5 g Flacon en verre 5g
10260033 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10669414 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 387370050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 57443-18-2 | C11H15O5P | 258.21 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 57443-18-2
Formule moléculaire C11H15O5P
Poids moléculaire (g/mol) 258.21
Numéro MDL MFCD01872507
Clé InChI QYLGNJMIOVHLQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl dimethylphosphonoacetate, benzyl 2-dimethoxyphosphoryl acetate, benzyl dimethyl phosphonoacetate, dimethyl benzyloxycarbonyl methyl phosphonate, acetic acid, dimethoxyphosphinyl-, phenylmethyl ester, acmc-209ly9, benzyl dimethylphosphonoethanoate, dimethyl cbz-methyl phosphonate, benzyl dimethoxyphosphoryl acetate, benzyl-2-dimethoxyphosphoryl acetate
CID PubChem 2773759
Nom IUPAC Acétate de benzyle 2-diméthoxyphosphorylate
SMILES COP(=O)(CC(=O)OCC1=CC=CC=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl dimethyl phosphonoacetate
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à marron
Point d’ébullition 148.0°C to 150.0°C (0.1 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3O)2P(O)CH2C(O)OCH2C5H5
Indice de réfraction 1.5050 to 1.5070
Quantité 5 g
Poids de la formule 258.21
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Des mesures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl dimethyl phosphonoacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.