Learn More
Éther benzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10285050 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10285050 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10113630 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10285050 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148400025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.80€
    86.65€ / 2.5L
    Économisez 9.15€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-50-4 | C14H14O | 198.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-50-4
Formule moléculaire C14H14O
Poids moléculaire (g/mol) 198.26
Numéro MDL MFCD00004780
Clé InChI MHDVGSVTJDSBDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl ether, benzyl ether, benzyl oxide, dibenzylether, oxybis methylene dibenzene, plastikator ba, ba plasticizer, benzylether, ether, dibenzyl, plasticator ba
CID PubChem 7657
ChEBI CHEBI:87411
Nom IUPAC Phénylméthoxyméthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl ether
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 1.5°C to 3.5°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0400g/mL
Point d’ébullition 298.0°C
Point d’éclair 135°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5CH2)2O
Indice de réfraction 1.5610 to 1.5630
Quantité 2.5 L
Beilstein 06, 434
Merck Index 15, 1135
Gravité spécifique 1.04
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone and chloroform
Poids de la formule 198.26
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl ether
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.