Learn More
Glycolate de benzyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzyl Glycolate |
| CAS | 30379-58-9 |
| Formule moléculaire | C9H10O3 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Glycolic Acid Benzyl Ester (8CI), Benzyl 2-Hydroxyacetate, Benzyl glycolate, Hydroxyacetic Acid Benzyl Ester, Hydroxy Acetic Acid Phenylmethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H10O3/c10-6-9(11)12-7-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,10H,6-7H2 |
| SMILES | OCC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | 2-hydroxyacétate de benzyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 166.17 |
| Poids de la formule | 166.063 |