Learn More
Isobutyrate de benzyle, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11312296
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11312296 250 g 250g
11302296 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312296 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05930.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-28-6
Formule moléculaire C11H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 178.231
Numéro MDL MFCD00048315
Clé InChI UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl isobutyrate, benzyl isobutanoate, benzyl 2-methylpropionate, phenylmethyl 2-methylpropanoate, isobutyric acid, benzyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, phenylmethyl ester, benzyl 2-methyl propionate, benzylester kyseliny isomaselne, unii-p98pe45v9m, benzyl isobutyrate natural
CID PubChem 7646
Nom IUPAC 2-méthylpropanoate de benzyle
SMILES CC(C)C(=O)OCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl isobutyrate
Densité 1.005
Point d’ébullition 228°C to 230°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.489
Quantité 250 g
Beilstein 1869299
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté ≥98%