Learn More
Isocyanate de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317775
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11317775 1 g 1g
11327775 5 g 5g
11337775 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11317775 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L02633.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3173-56-6 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Benzyl isocyanate, is used as a protected ammonia equivalent in the stereo selective ring-opening of chiral 2,3-epoxy alcohols (from Sharpless asymmetric epoxidation). The key step in the sequence involves intramolecular cyclization of the carbamate intermediate. It is also used in a multicomponent, stereospecific synthesis of 1,3-oxazinane-2,4-diones employing an Al-salph complex.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isocyanate de benzyle est utilisé comme équivalent d’ammoniac protégé dans l’ouverture de cycle stéréosélective des alcools chiraux 2,3-époxy (par époxydation asymétrique de Sharpless). L’étape clé de la séquence implique une cyclisation intramoléculaire de l’intermédiaire carbamate. Il est également utilisé dans une synthèse stéréospécifique multicomposant des 1,3-oxazinane-2,4-diones utilisant un complexe Al-salph.
Solubilité
Il s’hydrolyse avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la chaleur. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des alcools, des amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3173-56-6
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00009701
Clé InChI YDNLNVZZTACNJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl isocyanate, isocyanatomethyl benzene, benzylisocyanate, isocyanic acid benzyl ester, benzene, isocyanatomethyl, 1-isocyanatomethyl benzene, phenylmethyl isocyanate, unii-8i2li357gq, phenylmethanisocyanate
CID PubChem 76639
Nom IUPAC Isocyanatométhylbenzène
SMILES O=C=NCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl isocyanate
Densité 1.078
Point d’ébullition 53°C to 54°C (0.8 mmHg)
Point d’éclair 43°C (109°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire C6H5CH2NCO
Indice de réfraction 1.525
Quantité 1 g
Numéro UN UN3080
Beilstein 636508
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It hydrolyzes with water.
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 98%