Learn More
Isocyanate de benzyle, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10286550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10286550 5 g Flacon en verre 5g
10082720 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10286550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 210760050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 3173-56-6 | C8H7NO | 133.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3173-56-6
Formule moléculaire C8H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00009701
Clé InChI YDNLNVZZTACNJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl isocyanate, isocyanatomethyl benzene, benzylisocyanate, isocyanic acid benzyl ester, benzene, isocyanatomethyl, 1-isocyanatomethyl benzene, phenylmethyl isocyanate, unii-8i2li357gq, phenylmethanisocyanate
CID PubChem 76639
Nom IUPAC Isocyanatométhylbenzène
SMILES O=C=NCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl isocyanate
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0700g/mL
Point d’ébullition 101°C to 104°C (33.0 mmHg)
Point d’éclair 45°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2NCO
Indice de réfraction 1.5241 to 1.5261
Quantité 5 g
Beilstein 12, 1059
Fieser 13,30; 01,1005
Gravité spécifique 1.07
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl isocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.