Learn More
Isocyanate de benzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl Isocyanate |
| CAS | 3173-56-6 |
| Formule moléculaire | C8H7NO |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | (Isocyanatomethyl)benzene, 1-(Isocyanatomethyl)benzene, Benzyl isocyanate, NSC 118415, Phenylmethyl isocyanate, alpha-Isocyanatotoluene |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7NO/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2 |
| SMILES | O=C=NCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | Isocyanatométhylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 133.15 |
| Poids de la formule | 133.0528 |