Learn More
Isocyanure de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11962411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11962411 25 g Flacon en verre 25g
10763583 1 g Flacon en verre -
10622793 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11962411 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 158390250
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 10340-91-7 | C8H7N | 117.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10340-91-7
Formule moléculaire C8H7N
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00000004
Clé InChI RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl isocyanide, isocyanomethyl benzene, benzylisocyanide, benzene, isocyanomethyl, benzyl isonitrile, benzylimino methylidene, benzylisonitrile, benzylisonit-rile, isocyanomethylbenzol, isocyanomethyl-benzene
CID PubChem 82558
Nom IUPAC isocyanométhylbenzène
SMILES [C-]#[N+]CC1=CC=CC=C1
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzyl isocyanide
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Densité 0.9620g/mL
Point d’ébullition 105.0°C to 106.0°C (75.0 mmHg)
Point d’éclair 79°C
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2NC
Indice de réfraction 1.5200 to 1.5220
Quantité 25 g
Beilstein 12,1041
Gravité spécifique 0.962
Poids de la formule 117.18
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl isocyanide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Hazard Statement
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.