Learn More
Isothiocyanate de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11487237
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11487237 5 g 5g
11497237 25 g 25g
11407247 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11487237 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15008.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 622-78-6 | C8H7NS | 149.211 g/mol
Benzyl isothiocyanate is used in a synthesis of 2-phenylpyrimidine-4-thiones from Benzoyl­acetonitrile. Benzyl isothiocyanate has been used in the preparation of S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-glutathione and S-(N-benzylthiocarbamoyl)-L-cysteine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’isothiocyanate de benzyle est utilisé dans une synthèse de 2-phénylpyrimidine-4-thiones à partir de benzoyl-acétonitrile. L’isothiocyanate de benzyle a été utilisé dans la préparation du S-(N-benzyletocarbamoyl)-L-glutathione et de la S-(N-benzyl thiocarbamoyl)-L-cystéine.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-78-6
Formule moléculaire C8H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 149.211
Numéro MDL MFCD00004819
Clé InChI MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl benzene, benzyl mustard oil, benzylisothiocyanate, benzylsenfoel, tromacaps, tromalyt, urogran, isothiocyanic acid, benzyl ester, benzyl-isothiocyanate
CID PubChem 2346
ChEBI CHEBI:17484
Nom IUPAC isothiocyanatométhylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl isothiocyanate
Densité 1.125
Point d’ébullition 242°C to 243°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.603
Quantité 5 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 386135
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 149.22
Pourcentage de pureté 98%