Learn More
Isothiocyanate de benzyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10752084 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10752084 5 g Flacon en verre 5g
10677181 25 g Flacon en verre -
10378623 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10752084 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 402130050
CAS: 622-78-6 | C8H7NS | 149.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-78-6
Formule moléculaire C8H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 149.22
Numéro MDL MFCD00004819
Clé InChI MDKCFLQDBWCQCV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl isothiocyanate, isothiocyanatomethyl benzene, benzyl mustard oil, benzylisothiocyanate, benzylsenfoel, tromacaps, tromalyt, urogran, isothiocyanic acid, benzyl ester, benzyl-isothiocyanate
CID PubChem 2346
ChEBI CHEBI:17484
Nom IUPAC isothiocyanatométhylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)CN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl isothiocyanate
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.1200g/mL
Point d’ébullition 243.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH2NCSC6H5
Indice de réfraction 1.6010 to 1.6040
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.12
Poids de la formule 149.22
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl isothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.