Learn More
Isothiocyanate de benzyle, TRC
Code produit 30134928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
Conditionnement:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30134928 50 g 50g
30005009 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30134928 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB28150050G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-78-6
Formule moléculaire C8 H7 N S
Poids moléculaire (g/mol) 149.21
Synonyme Isothiocyanic Acid Benzyl Ester, (Isothiocyanatomethyl)benzene, 1-(Isothiocyanatomethyl)benzene, AB 2, Benzyl Mustard Oil, NSC 118976, Phenylmethyl Isothiocyanate, Tromacaps, Tromalyt, Urogran;
Nom IUPAC isothiocyanatométhylbenzène
SMILES S=C=NCc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Isothiocyanate
Quantité 50 g
Formule InChI InChI=1S/C8H7NS/c10-7-9-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
Poids de la formule 149.0299