Learn More
Benzyle mercaptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10239370 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10239370 100 g Flacon en verre 100g
10095980 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10239370 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421261000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-53-8
Formule moléculaire C7H8S
Poids moléculaire (g/mol) 124.20
Numéro MDL MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
Clé InChI UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
CID PubChem 7509
Nom IUPAC Phénylméthanethiol
SMILES SCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl mercaptan
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion -29°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0580g/mL
Point d’ébullition 195°C
Point d’éclair 70°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2SH
Indice de réfraction 1.5735 to 1.5775
Quantité 100 g
Beilstein 06, IV, 2632
Merck Index 15, 9475
Gravité spécifique 1.058
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 124.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl mercaptan
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H330-Mortel par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.