Learn More
Benzyle mercaptan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490571
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490571 100 g 100g
11384579 25 g 25g
11400581 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490571 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20081.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.01€
    44.65€ / 100g
    Économisez 9.36€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Un alkylthiol de laboratoire commun, qui peut être utilisé comme source de la fonction thiol. Il peut également être utilisé comme un arôme odorant, synthétique et comme bactériostat.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-53-8
Formule moléculaire C7H8S
Poids moléculaire (g/mol) 124.20
Numéro MDL MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
Clé InChI UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
CID PubChem 7509
Nom IUPAC Phénylméthanethiol
SMILES SCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl mercaptan
Point de fusion °C to 30°C
Densité 1.053
Point d’ébullition 194°C to 195°C
Point d’éclair 70°C (158°F)
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Indice de réfraction 1.576
Quantité 100 g
Numéro UN UN2810
Beilstein 605864
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9322
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 124.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Benzyl mercaptan
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenemethanethiol