Learn More
Benzylmercaptan, avec emploi de polymères, 1 % réticulé, 100-200 mesh, 2,0-4,0 mmol/g sur le poly(styrène-divinylbenzène), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420790
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420790 2 g 2g
11430790 10 g 10g
11440790 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420790 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044466.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-53-8 | C7H8S | 124.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 100-53-8
Formule moléculaire C7H8S
Poids moléculaire (g/mol) 124.20
Numéro MDL MFCD00004867,MFCD00801588,MFCD01863867
Clé InChI UENWRTRMUIOCKN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl mercaptan, benzenemethanethiol, benzylthiol, alpha-toluenethiol, thiobenzyl alcohol, benzyl hydrosulfide, alpha-toluolthiol, benzylhydrosulfide, phenylmethyl mercaptan, benzylmercaptan
CID PubChem 7509
Nom IUPAC Phénylméthanethiol
SMILES SCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl mercaptan
Note relative au nom Polymer supported, 1% cross-linked, 2.0 to 4.0 mmol/g on poly(styrene-divinylbenzene)
Couleur Rose à blanc
Dimensions de la maille 100 to 200 Mesh
Quantité 2 g
Forme physique Billes