Learn More
Benzyl methacrylate, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl methacrylate |
| CAS | 2495-37-6 |
| Formule moléculaire | C11H12O2 |
| Numéro MDL | MFCD00053684 |
| Quantité | 1 kg |
| SMILES | CC(C(OCC1=CC=CC=C1)=O)=C |
| Poids moléculaire (g/mol) | 176.21 |
| Pourcentage de pureté | 98% |