Learn More
Méthacrylate de benzyle, 98 %, stab. avec env. 50-100 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Description
Benzyl methacrylate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le méthacrylate de benzyle est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à la lumière et à la chaleur. Incompatible avec les agents oxydants.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Benzyl methacrylate |
| Note relative au nom | stabilized with ≈50 to 100ppm 4-methoxyphenol |
| Densité | 1.04 |
| Point d’ébullition | 231°C to 233°C |
| Point d’éclair | 107°C (225°F) |
| Indice de réfraction | 1.514 |
| Quantité | 1000 g |
| Beilstein | 2045924 |
| Sensibilité | Light sensitive |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Show More |