Learn More
Éther de méthyle benzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Benzyl methyl ether is used to produce benzaldehyde. It is used as perfuming agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le benzyle-méthyle-éther est utilisé pour produire du benzaldéhyde. Il est utilisé comme agent de parfumerie.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl methyl ether |
| Point de fusion | -53°C |
| Densité | 0.94 |
| Point d’ébullition | 173°C to 175°C |
| Point d’éclair | 56°C (133°F) |
| Indice de réfraction | 1.5015 |
| Quantité | 10 g |
| Numéro UN | UN3271 |
| Merck Index | 14,1140 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Benzyl methyl ether
- Attention
- Liquide inflammable Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzyl methyl ether