Learn More
Éther de méthyle benzylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11415497 50 g 50g
11405497 10 g 10g
11425497 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23490.18
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 538-86-3 | C8H10O | 122.167 g/mol
Benzyl methyl ether is used to produce benzaldehyde. It is used as perfuming agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le benzyle-méthyle-éther est utilisé pour produire du benzaldéhyde. Il est utilisé comme agent de parfumerie.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 538-86-3
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.167
Numéro MDL MFCD00025901
Clé InChI GQKZBCPTCWJTAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl methyl ether, methoxymethyl benzene, methyl benzyl ether, benzene, methoxymethyl, ether, benzyl methyl, benzylmethylether, unii-f22rls78bd, .alpha.-methoxytoluene, f22rls78bd, methoxyphenylmethane
CID PubChem 10869
Nom IUPAC Méthoxyméthylbenzène
SMILES COCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl methyl ether
Point de fusion -53°C
Densité 0.94
Point d’ébullition 173°C to 175°C
Point d’éclair 56°C (133°F)
Indice de réfraction 1.5015
Quantité 50 g
Numéro UN UN3271
Merck Index 14,1140
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 99%