Learn More
Malnonate de méthyle de benzyle, TRC
Code produit 30334755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334755 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30334755 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB2854751G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Methyl Malnonate
CAS 52267-39-7
Formule moléculaire C11H12O4
Quantité 1 g
Synonyme Propanedioic Acid Methyl Phenylmethyl Ester
Formule InChI InChI=1S/C11H12O4/c1-14-10(12)7-11(13)15-8-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
SMILES O=C(OC)CC(OCC1=CC=CC=C1)=O
Nom IUPAC Bencil metil malnonato
Poids moléculaire (g/mol) 208.21
Poids de la formule 208.07