Learn More
Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30802272
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
500 g
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30802272 25 g
30800057 250 mg
30796238 100 g
30788127 1 g
30800745 500 g
30787284 10 g
30791776 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30802272 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11618325g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl N-(2-aminoethyl)carbamate hydrochloride
CAS 18807-71-1
Formule moléculaire C10H15ClN2O2
Numéro MDL MFCD00270150
Quantité 25 g
SMILES O=C(OCC1=CC=CC=C1)NCCN.[H]Cl
Poids moléculaire (g/mol) 230.69
Pourcentage de pureté 97%