Learn More
Benzyl N-(4-nitrophényl)carbamate, TRC
Code produit 30180211
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30180211 250 mg 250mg
30180156 500 mg 500mg
30180129 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30180211 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB285305250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53821-12-8
Formule moléculaire C14H12N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 272.26
Synonyme (4-Nitrophenyl)carbamic Acid Phenylmethyl Ester;p-Nitrocarbanilic Acid Benzyl Ester, Benzyl N-(4-nitrophenyl)carbamate, NSC 171077
Nom IUPAC Benzyl N-(4-nitrophényl)carbamate
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)OCc2ccccc2)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl N-(4-nitrophenyl)carbamate
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H12N2O4/c17-14(20-10-11-4-2-1-3-5-11)15-12-6-8-13(9-7-12)16(18)19/h1-9H,10H2,(H,15,17)
Poids de la formule 272.0797