Learn More
Pent-4-énoate de benzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl Pent-4-enoate |
| CAS | 113882-48-7 |
| Formule moléculaire | C12H14O2 |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14O2/c1-2-3-9-12(13)14-10-11-7-5-4-6-8-11/h2,4-8H,1,3,9-10H2 |
| SMILES | C=CCCC(=O)OCc1ccccc1 |
| Nom IUPAC | pent-4-énoate de benzyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 190.24 |
| Poids de la formule | 190.0994 |