Learn More
Éther de benzyle phényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11435107 100 g 100g
11415107 5 g 5g
11425107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22539.22
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 946-80-5 | C13H12O | 184.238 g/mol
Benzyl phenyl ether reacts with aluminum bromide in chlorobenzene solution to afford a mixture of phenol, o-benzyl phenol and dichlorodiphenylmethane. It is a useful as model compound in catalytic chemistry to represent the a-O4 ether bond in lignin and coal. It contains a weak ether bond of 234kJ/mol and belongs to the most thermo-labile compounds in lignin and low rank coal. Influence of alkali carbonates, common additives in biomass conversion, on the reaction pathways of BPE in superheated water has been reported. Cesium-exchanged heteropolyacid catalyzed decomposition of benzyl phenyl ether to aromatics has been investigated. Photo-Claisen rearrangements of benzyl phenyl ether was investigated in cation-exchanged Y zeolites and polyethylenes of differing crystallinities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther de benzyle phényle réagit avec le bromure d’aluminium dans la solution de chlorobenzène pour permettre un mélange de phénol, d’o-benzyle phénol et de dichlorodiphénylméthane. Il est utile comme composé modèle en chimie catalytique pour représenter la liaison a-O4 dans la lignine et le charbon. Il contient une faible liaison éther de 234 kJ/mol et appartient aux composés les plus thermo-labiles de la lignine et du charbon de faible rang. L’influence des carbonates alcalins, additifs courants dans la conversion de la biomasse, sur les voies de réaction du BPE dans l’eau surchauffée a été signalée. On a étudié la décomposition catalysée par l’hétéropolyacide avec échange de césium de l’éther de benzyle phényle en aromatiques. On a étudié les réarrangements photo-Claisen de l’éther de benzyle phényle dans des zéolites Y échangés en cations et des polyéthylènes présentant des cristallinités différentes.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 946-80-5
Formule moléculaire C13H12O
Poids moléculaire (g/mol) 184.238
Numéro MDL MFCD00020660
Clé InChI BOTNYLSAWDQNEX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl phenyl ether, benzyloxy benzene, phenyl benzyl ether, benzene, phenoxymethyl, ether, benzyl phenyl, benzylphenylether, benzyloxy-benzene, benzyloxybenzene, unii-bue863n0l8, .alpha.-phenylanisole
CID PubChem 70352
Nom IUPAC Phénoxyméthylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl phenyl ether
Point de fusion 37°C to 40°C
Point d’ébullition 286°C to 287°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 100 g
Beilstein 2045713
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 184.24
Pourcentage de pureté 97%