Learn More
Benzyl(phenyl)sulfane, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31451207
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31451207 25 g
31434707 5 g
31451200 250 mg
31444356 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31451207 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11619825g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl(phenyl)sulfane
CAS 831-91-4
Formule moléculaire C13H12S
Numéro MDL MFCD00003066
Quantité 25 g
SMILES C1(SCC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 200.30
Pourcentage de pureté 98%