Learn More
Éther de benzylpropargyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10165542 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10165542 1 g Flacon en verre 1g
10026232 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10165542 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 380870010
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 4039-82-1 | C10H10O | 146.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4039-82-1
Formule moléculaire C10H10O
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Numéro MDL MFCD00483987
Clé InChI PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne
CID PubChem 6917484
Nom IUPAC prop-2-ynoxyméthylbenzène
SMILES C#CCOCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl propargyl ether
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0110g/mL
Point d’ébullition 100°C to 101°C (18.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH2OCH2C∽CH
Indice de réfraction 1.5190 to 1.521
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.011
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide