Learn More
Éther de benzylpropargyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15440348
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15440348 25 g 25g
15430348 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15440348 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53481.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4039-82-1 | C10H10O | 146.189 g/mol
Benzyl propargyl ether is used in the synthesis of substituted carbocyclic aromatic compounds and pharmaceutical compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éther propargylique benzylique est utilisé dans la synthèse de composés aromatiques carbocycliques substitués et de composés pharmaceutiques.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4039-82-1
Formule moléculaire C10H10O
Poids moléculaire (g/mol) 146.189
Numéro MDL MFCD00483987
Clé InChI PAQVEXAFKDWGOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl propargyl ether, benzylpropargyl ether, 1-benzyloxy-2-propyne, prop-2-yn-1-yloxy methyl benzene, benzene, 2-propynyloxy methyl, prop-2-ynyloxy methyl benzene, propargylbenzyl ether, benzyloxy prop-2-yne
CID PubChem 6917484
Nom IUPAC prop-2-ynoxyméthylbenzène
SMILES C#CCOCC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl propargyl ether
Densité 1.011
Point d’ébullition 101°C to 101°C (18 mmHg)
Formule linéaire C6H4CH2OCH2C≡CH
Indice de réfraction 1.52
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 146.19
Pourcentage de pureté 97%