Learn More
benzyl (R)-(-)-glycidyl éther, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether is used in the preparation of the lactone fragment of compactin and mevinolin. Chiron in the preparation of syn-1,3-polyols, dideoxynucleosides, and a spiroacetal cyanohydrin.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’éther benzylique (R)-(-)-glycidyle est utilisé dans la préparation du fragment de lactone de la compactine et de la mévinoline. Chiron dans la préparation de syn-1,3-polyols, didésoxynucléosides et d’une cyanohydrine spiroacétal.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Benzyl (R)-(-)-glycidyl ether |
| Densité | 1.072 |
| Point d’ébullition | 130°C (0.1 mmHg) |
| Point d’éclair | >110°C (230°F) |
| Indice de réfraction | 1.517 |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 3588399 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
| Rotation optique | −5.1° (c=5 in Toluene) |
| Poids de la formule | 164.2 |
| Afficher plus |