Learn More
Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398905 1 g 1g
11308915 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398905 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14033.03
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16495-13-9 | C10H12O2 | 164.20 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16495-13-9
Formule moléculaire C10H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 164.20
Numéro MDL MFCD00054428
Clé InChI QNYBOILAKBSWFG-SNVBAGLBSA-N
Synonyme s-+-benzyl glycidyl ether, s-benzyloxymethyl-oxirane, benzyl s-+-glycidyl ether, s-2-benzyloxy methyl oxirane, 2s-2-benzyloxy methyl oxirane, s-o-benzylglycidol, s-benzyl glycidyl ether, +-benzyl glycidyl ether, s-benzyloxymethyl oxirane
CID PubChem 146296
SMILES C(OCC1=CC=CC=C1)[C@@H]1CO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether
Densité 1.072
Point d’ébullition 130°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.517
Quantité 1 g
Beilstein 5246495
Rotation optique +5.1° (c=5 in Toluene)
Nom IUPAC (2S)-2-[(benzyloxy)méthyle]oxirane
Poids de la formule 164.2
Pourcentage de pureté ≥98%