Learn More
Salicylate de benzyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11463257
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Unit Size:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
11463257 500 g 500g
11453257 100 g 100g
11473257 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11463257 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A16184.36
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 118-58-1 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 118-58-1
Formule moléculaire C14H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.247
Numéro MDL MFCD00020034
Clé InChI ZCTQGTTXIYCGGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzyl salicylate, benzyl o-hydroxybenzoate, salicylic acid, benzyl ester, benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, phenylmethyl 2-hydroxybenzoate, salicylic acid benzyl ester, salicyclic acid, benzyl ester, salicylsaeurebenzylester, unii-wao5mnk9tu, salicyclic acid benzyl ester
CID PubChem 8363
Nom IUPAC Benzyle 2-hydroxybenzoate
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)C2=CC=CC=C2O
Specifications
Nom chimique ou matériau Benzyl salicylate
Point de fusion 18°C to 20°C
Densité 1.17
Point d’ébullition 190°C (14 mmHg)
Point d’éclair 137°C (278°F)
Indice de réfraction 1.5804
Quantité 500 g
Beilstein 2115365
Merck Index 14,1144
Poids de la formule 228.25
Pourcentage de pureté 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Benzyl salicylate
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzyl salicylate