Learn More
Salicylate de benzyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Salicylic acid benzyl ester |
| CAS | 118-58-1 |
| Formule moléculaire | C14 H12 O3 |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | Benzoic acid, 2-hydroxy-, phenylmethyl ester, Salicylic acid, benzyl ester (6CI,7CI,8CI), Benzyl 2-hydroxybenzoate, Benzyl o-hydroxybenzoate, Benzyl salicylate, NSC 6647, Salicylic Acid Benzyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H12O3/c15-13-9-5-4-8-12(13)14(16)17-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,15H,10H2 |
| SMILES | Oc1ccccc1C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nom IUPAC | 2-hydroxybenzoate de benzyl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.24 |
| Poids de la formule | 228.0786 |