Learn More
Sulfoxyde de benzyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10531184 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
Code produit. 10531184
Marque: Thermo Scientific Acros 106175000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 621-08-9
Formule moléculaire C14H14OS
Poids moléculaire (g/mol) 230.33
Numéro MDL MFCD00004782
Clé InChI HTMQZWFSTJVJEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dibenzyl sulfoxide, benzyl sulfoxide, dibenzylsulfoxide, tardiol d, sulfoxide, dibenzyl, dibenzyl sulphoxide, sulfinylbis methylene dibenzene, bis phenylmethyl sulfoxide, nsc 55, benzene, 1,1'-sulfinylbis methylene bis
CID PubChem 12116
Nom IUPAC (phenylmethanesulfinylmethyl)benzene
SMILES O=S(CC1=CC=CC=C1)CC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl sulfoxide
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 130°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C6H5CH2)2SO
Quantité 500 g
Beilstein 06, 456
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0,3g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and methanol
Poids de la formule 230.32
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline