Learn More
Chlorhydrate de thioacétimidate de benzyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15458317
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15458317 1 g 1g
15468317 5 g 5g
15478317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15458317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H51844.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 32894-07-8 | C9H12ClNS | 201.712 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32894-07-8
Formule moléculaire C9H12ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 201.712
Numéro MDL MFCD05865210
Clé InChI OVQWHRFBVPDPCD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme s-benzylthioacetimidate, hydrochloride, benzyl thioacetimidate hydrochloride, benzyl thioacetimidate hcl, benzyl ethanimidothioate hydrochloride, 1-benzylsulfanyl ethanimine hydrochloride, acmc-20ajr8, s-benzylthioacetimidate hydrochloride, thioacetimidic acid benzyl ester; hydrochloride, benzyl ethanimidothioate-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 12626231
Nom IUPAC éthanimidothioate de benzyle ; chlorhydrate
SMILES CC(=N)SCC1=CC=CC=C1.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl thioacetimidate hydrochloride
Quantité 1 g
Poids de la formule 201.71
Pourcentage de pureté 96%