Learn More
Benzyl Vinylcarbamate, TRC
Codice prodotto. 30003566
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité unitSize
30003566 100 mg 100mg
30007799 500 mg 500mg
30007178 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30003566 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB316510100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84713-20-2
Formule moléculaire C10 H11 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Synonyme N-Ethenyl-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Ethenyl-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, (Vinyl)carbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl N-Vinylcarbamate, N-Vinyl-O-benzyl Urethane, N-Vinylcarbamic Acid Benzyl Ester, Phenylmethyl Ethenylcarbamate
Nom IUPAC Benzyl Vinylcarbamate
SMILES C=CNC(=O)OCc1ccccc1
Specifikationer
Nom chimique ou matériau Benzyl Vinylcarbamate
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-2-11-10(12)13-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2,(H,11,12)
Poids de la formule 177.079
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.