Learn More
Benzyl Vinylcarbamate, TRC
Code produit 30007799
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30007799 500 mg 500mg
30003566 100 mg 100mg
30007178 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30007799 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB316510500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 84713-20-2
Formule moléculaire C10 H11 N O2
Poids moléculaire (g/mol) 177.2
Synonyme N-Ethenyl-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, Ethenyl-carbamic Acid Phenylmethyl Ester, (Vinyl)carbamic Acid Benzyl Ester, Benzyl N-Vinylcarbamate, N-Vinyl-O-benzyl Urethane, N-Vinylcarbamic Acid Benzyl Ester, Phenylmethyl Ethenylcarbamate
Nom IUPAC Benzyl Vinylcarbamate
SMILES C=CNC(=O)OCc1ccccc1
Spécification
Nom chimique ou matériau Benzyl Vinylcarbamate
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-2-11-10(12)13-8-9-6-4-3-5-7-9/h2-7H,1,8H2,(H,11,12)
Poids de la formule 177.079